Tlačiť
2-Picolyl chloride hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
OR8686-25G OR8686-5G OR8686-100G OR8686-500G
APOSOR8686-25GEA 24.91 EUR
APOSOR8686-25G APOSOR8686-5G APOSOR8686-100G APOSOR8686-500G
2-Picolyl chloride hydrochloride 98%
2-Picolyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂N
Mw: 164.03
Teplota tavenia: 119…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012811
Číslo CAS: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
OSN: 3261
ADR: 8 III