Tlačiť
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8676-1G OR8676-250MG
APOSOR8676-1GEA 407.14 EUR
APOSOR8676-1G APOSOR8676-250MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₅NO
Mw: 189.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07782421
Číslo CAS: 650628-72-1
OSN: 2735
ADR: 8 III