Tlačiť
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8675-1G OR8675-500MG
APOSOR8675-1GEA 91.46 EUR
APOSOR8675-1G APOSOR8675-500MG
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde
Vzorec: C₉H₁₁NO₂S
Teplota tavenia: 126…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02710611
Číslo CAS: 24372-49-4