Tlačiť
Furan-3-boronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Furanboronic acid, 3-Furanylboronic acid
OR8670-1G OR8670-5G
APOSOR8670-1GEA 24.91 EUR
APOSOR8670-1G APOSOR8670-5G
Furan-3-boronic acid 98%
Furan-3-boronic acid
Vzorec: C₄H₅BO₃
Mw: 111.89
Teplota tavenia: 139…144 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01319007
Číslo CAS: 55552-70-0