Tlačiť
Furan-2-boronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Furan-2-ylboronic acid
OR8669-100G OR8669-25G OR8669-5G
APOSOR8669-100GEA 198.96 EUR
APOSOR8669-100G APOSOR8669-25G APOSOR8669-5G
Furan-2-boronic acid 98%
Furan-2-boronic acid
Vzorec: C₄H₅BO₃
Teplota tavenia: 120 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00799544
Číslo CAS: 13331-23-2