Tlačiť
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, Methyl 2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR8662-1G OR8662-250MG OR8662-5G
APOSOR8662-1GEA 83.03 EUR
APOSOR8662-1G APOSOR8662-250MG APOSOR8662-5G
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Technical Grade
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂S
Teplota tavenia: 96…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00194932
Číslo CAS: 38275-41-1