Tlačiť
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8654-100G OR8654-25G
APOSOR8654-100GEA 271.96 EUR
APOSOR8654-100G APOSOR8654-25G
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉BrClN
Teplota tavenia: 274…276 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012860
Číslo CAS: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3