Tlačiť
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8648-100G OR8648-500G
APOSOR8648-100GEA 116.33 EUR
APOSOR8648-100G APOSOR8648-500G
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde 97%
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
Teplota tavenia: 75…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007293
Číslo CAS: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0