Tlačiť
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
OR8647-100G OR8647-25G OR8647-500G
APOSOR8647-100GEA 249.5 EUR
APOSOR8647-100G APOSOR8647-25G APOSOR8647-500G
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Teplota varu: 134 °C/ 7mmHg
Teplota tavenia: 47…51 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008424
Číslo CAS: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5