Tlačiť
2-Vinylnaphthalene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8644-25G OR8644-5G
APOSOR8644-25GEA 298.44 EUR
APOSOR8644-25G APOSOR8644-5G
2-Vinylnaphthalene 97%
2-Vinylnaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₀
Teplota varu: 128…131 °C/13mmHg
Teplota tavenia: 62…68 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00004125
Číslo CAS: 827-54-3
EINECS: 212-573-6