Tlačiť
2-(Ethylthio)ethylamine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8640-25G OR8640-5G
APOSOR8640-25GEA 387.48 EUR
APOSOR8640-25G APOSOR8640-5G
2-(Ethylthio)ethylamine 96%
2-(Ethylthio)ethylamine
Vzorec: C₄H₁₁NS
Teplota varu: 159…160 °C
Hustota: 0,976 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014826
Číslo CAS: 36489-03-9
OSN: 2734
ADR: 8+3,II