Tlačiť
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8637-1G OR8637-10G OR8637-5G OR8637-25G
APOSOR8637-1GEA 76.61 EUR
APOSOR8637-1G APOSOR8637-10G APOSOR8637-5G APOSOR8637-25G
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol 97%
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol
Vzorec: C₇H₇IO₂
Teplota tavenia: 115…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06202863
Číslo CAS: 773869-57-1