Tlačiť
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2-chloro-6-picoline-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
OR8630-1G OR8630-5G OR8630-10G
APOSOR8630-1GEA 24.91 EUR
APOSOR8630-1G APOSOR8630-5G APOSOR8630-10G
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Mw: 185.61 g/mol
Teplota varu: 124…125 °C/7mmHg
Teplota tavenia: 58…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038391
Číslo CAS: 3998-90-1