Tlačiť
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 5-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
OR8629-25G OR8629-100G
APOSOR8629-25GEA 68.59 EUR
APOSOR8629-25G APOSOR8629-100G
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄ClN₃O₂
Teplota tavenia: 193…197 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00092011
Číslo CAS: 5409-39-2