Tlačiť
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-chloro-4-picoline
OR8616-25G OR8616-5G OR8616-100G
APOSOR8616-25GEA 29.8 EUR
APOSOR8616-25G APOSOR8616-5G APOSOR8616-100G
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrClN
Mw: 206.47
Teplota tavenia: 25…30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03427663
Číslo CAS: 778611-64-6