Tlačiť
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8613-5G OR8613-25G
APOSOR8613-5GEA 124.75 EUR
APOSOR8613-5G APOSOR8613-25G
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₇ClN₂
Teplota tavenia: 128…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041476
Číslo CAS: 158296-69-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III