Tlačiť
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-trimethylsilanylthiazole
OR8607-1G OR8607-5G
APOSOR8607-1GEA 184.26 EUR
APOSOR8607-1G APOSOR8607-5G
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole 95%
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole
Vzorec: C₆H₁₀BrNSSi
Mw: 236.21
Hustota: 1.384 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82.2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01319107
Číslo CAS: 108306-53-2