Tlačiť
5-Bromoquinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8604-25G OR8604-5G OR8604-1G
APOSOR8604-25GEA 116.73 EUR
APOSOR8604-25G APOSOR8604-5G APOSOR8604-1G
5-Bromoquinoline 97%
5-Bromoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Teplota varu: 105…107 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 41…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234481
Číslo CAS: 4964-71-0