Tlačiť
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8602-1G OR8602-5G OR8602-25G
APOSOR8602-1GEA 24.95 EUR
APOSOR8602-1G APOSOR8602-5G APOSOR8602-25G
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₁BrN₂
Mw: 227.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07781213
Číslo CAS: 210963-93-2