Tlačiť
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Boc-2-Amino-5-bromopyridine, 2-Amino-5-bromopyridine, 2-BOC protected
OR8593-25G OR8593-5G OR8593-100G
APOSOR8593-25GEA 56.48 EUR
APOSOR8593-25G APOSOR8593-5G APOSOR8593-100G
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine 98%
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine
Vzorec: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Mw: 273.13
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06411381
Číslo CAS: 159451-66-8