Tlačiť
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8592-100G OR8592-25G OR8592-500G OR8592-250G
APOSOR8592-100GEA 28.28 EUR
APOSOR8592-100G APOSOR8592-25G APOSOR8592-500G APOSOR8592-250G
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃BrN₂
Teplota varu: 250…260 °C
Teplota tavenia: 93…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075602
Číslo CAS: 2075-45-8