Tlačiť
(±)-Nipecotic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-DL-Nip-OH, (±)-3-Piperidinecarboxylic acid, Piperidine-3-carboxylic acid, Nipecotic acid
OR8589-100G OR8589-1KG OR8589-500G
APOSOR8589-100GEA 86.92 EUR
APOSOR8589-100G APOSOR8589-1KG APOSOR8589-500G
(±)-Nipecotic acid 98%
(±)-Nipecotic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Mw: 129.16
Teplota tavenia: 261 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005992
Číslo CAS: 498-95-3