Tlačiť
6-Chloroindole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8577-5G OR8577-100G OR8577-25G
APOSOR8577-5GEA 24.95 EUR
APOSOR8577-5G APOSOR8577-100G APOSOR8577-25G
6-Chloroindole
6-Chloroindole
Vzorec: C₈H₆ClN
Teplota tavenia: 87…91 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005681
Číslo CAS: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4