Tlačiť
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyrimidine
OR8548-25G OR8548-5G OR8548-1G
APOSOR8548-25GEA 208.58 EUR
APOSOR8548-25G APOSOR8548-5G APOSOR8548-1G
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine 98%
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine
Vzorec: C₉H₁₂BrN₃
Mw: 242.1157 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00483257
Číslo CAS: 57356-64-6