Tlačiť
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
OR8545-1G OR8545-5G
APOSOR8545-1GEA 58.16 EUR
APOSOR8545-1G APOSOR8545-5G
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
Vzorec: C₁₃H₁₉BrN₄O₂
Mw: 343.23 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07375175
Číslo CAS: 374930-88-8