Tlačiť
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR8540T-1G OR8540T-5G
APOSOR8540T-1GEA 0 EUR
APOSOR8540T-1G APOSOR8540T-5G
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
Used for derivatization, TLC & HPLC separation, & fluorometric analysis of a wide range of naturally occuring acids, including bile & thromboxane B2
Vzorec: C₁₁H₉BrO₃
Teplota tavenia: 214…217 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006869
Číslo CAS: 35231-44-8