Tlačiť
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-(4-morpholino)pyrimidine, 4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)morpholine
OR8535-1G OR8535-5G OR8535-25G
APOSOR8535-1GEA 86.24 EUR
APOSOR8535-1G APOSOR8535-5G APOSOR8535-25G
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Vzorec: C₈H₁₀BrN₃O
Mw: 244.1 g/mol
Teplota tavenia: 91…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00483251
Číslo CAS: 84539-22-0