Tlačiť
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-2-methylthiopyrimidine
OR8529-1G OR8529-5G
APOSOR8529-1GEA 24.95 EUR
APOSOR8529-1G APOSOR8529-5G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅BrN₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00187875
Číslo CAS: 14001-67-3
OSN: 1759
ADR: 8,II