Tlačiť
5-Amino-2,4-dichlorophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8523-10G OR8523-1G OR8523-5G
APOSOR8523-10GEA 773.37 EUR
APOSOR8523-10G APOSOR8523-1G APOSOR8523-5G
5-Amino-2,4-dichlorophenol
5-Amino-2,4-dichlorophenol
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
Mw: 178.012 g/mol
Teplota tavenia: 133…137 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00186187
Číslo CAS: 39489-79-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III