Tlačiť
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dihydro-5-[(morpholin-4-yl)methyl]-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
OR8521-10G OR8521-1G OR8521-5G
APOSOR8521-10GEA 623.35 EUR
APOSOR8521-10G APOSOR8521-1G APOSOR8521-5G
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-(Morpholinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Vzorec: C₉H₁₃N₃O₂S
Teplota tavenia: 223…224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01689081
Číslo CAS: 89665-74-7