Tlačiť
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dihydro-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
OR8518-10G OR8518-1G OR8518-5G
APOSOR8518-10GEA 622.47 EUR
APOSOR8518-10G APOSOR8518-1G APOSOR8518-5G
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Vzorec: C₁₀H₁₆N₄OS
Mw: 240.33 g/mol
Teplota tavenia: 227…228 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09607894
Číslo CAS: 952183-05-0