Tlačiť
1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR8514-1G OR8514-500MG
APOSOR8514-1GEA 490.97 EUR
APOSOR8514-1G APOSOR8514-500MG
1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃O
Teplota tavenia: 72…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09607916
Číslo CAS: 952183-31-2