Tlačiť
Ethyl 2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl (2,5-dioxo-1-methylimidazolidin-4-ylidene)acetate
OR8509-1G OR8509-5G
APOSOR8509-1GEA 225.52 EUR
APOSOR8509-1G APOSOR8509-5G
Ethyl 2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Ethyl-2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₄
Mw: 198.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09607892
Číslo CAS: 712-92-5