Tlačiť
[1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(4-Chlorobenzyl)-4-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazole
OR8496-1G OR8496-250MG OR8496-500MG OR8496-5G
APOSOR8496-1GEA 448.46 EUR
APOSOR8496-1G APOSOR8496-250MG APOSOR8496-500MG APOSOR8496-5G
[1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Vzorec: C₁₀H₁₀ClN₃O
Teplota tavenia: 87…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09607909
Číslo CAS: 321405-39-4