Tlačiť
α-Bromo-4-chlorotoulene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
OR8476-25G OR8476-100G OR8476-5G
APOSOR8476-25GEA 31.57 EUR
APOSOR8476-25G APOSOR8476-100G APOSOR8476-5G
α-Bromo-4-chlorotoulene 98%
α-Bromo-4-chlorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Teplota varu: 107…108 °C/8mmHg
Teplota tavenia: 46…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040714
Číslo CAS: 622-95-7
EINECS: 210-760-7
OSN: 3261
ADR: 8,II