Tlačiť
5-Methylindole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methyl-1H-indole
OR8470-1G OR8470-25G OR8470-5G
APOSOR8470-1GEA 24.91 EUR
APOSOR8470-1G APOSOR8470-25G APOSOR8470-5G
5-Methylindole
5-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Mw: 131.18
Teplota varu: 267…270 °C
Teplota tavenia: 60…62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005680
Číslo CAS: 614-96-0
EINECS: 210-400-9