Tlačiť
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-(diethoxymethyl)benzene, 2-Bromo-α,α-diethoxytoluene
OR8458-100G OR8458-25G
APOSOR8458-100GEA 106.3 EUR
APOSOR8458-100G APOSOR8458-25G
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Vzorec: C₁₁H₁₅BrO₂
Teplota varu: 95 °C/1mmHg
Hustota: 1,285 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 112,8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075696
Číslo CAS: 35822-58-3