Tlačiť
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol, trans-Cyclohexane-1,2-diol
OR8451T-100G OR8451T-25G
APOSOR8451T-100GEA 290.81 EUR
APOSOR8451T-100G APOSOR8451T-25G
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 231…233 °C
Teplota tavenia: 101…106 °C
Teplota vzplanutia: 134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063611
Číslo CAS: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6