Tlačiť
3,5-Dichlorobenzaldehyde, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8438-25G OR8438-5G
APOSOR8438-25GEA 49.74 EUR
APOSOR8438-25G APOSOR8438-5G
3,5-Dichlorobenzaldehyde, Technical Grade
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 235…240 °C
Teplota tavenia: 62…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003352
Číslo CAS: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0
OSN: 3261
ADR: 8,II