Tlačiť
5-Hydroxyisatoic anhydride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Hydroxy-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR8420-10G OR8420-1G OR8420-5G OR8420-25G
APOSOR8420-10GEA 282.4 EUR
APOSOR8420-10G APOSOR8420-1G APOSOR8420-5G APOSOR8420-25G
5-Hydroxyisatoic anhydride
5-Hydroxyisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₅NO₄
Mw: 179.1296 g/mol
Teplota tavenia: 275…279 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00798201
Číslo CAS: 195986-91-5