Tlačiť
3-Phenoxybenzyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8418-25G OR8418-5G OR8418-1G
APOSOR8418-25GEA 307.66 EUR
APOSOR8418-25G APOSOR8418-5G APOSOR8418-1G
3-Phenoxybenzyl chloride 98%
3-Phenoxybenzyl chloride
Vzorec: C₁₃H₁₁ClO
Teplota varu: 141…142 °C/5mmHg
Hustota: 1,189 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040866
Číslo CAS: 53874-66-1
EINECS: 258-831-1
OSN: 1760
ADR: 8,II