Tlačiť
1-Propylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Propylboronic acid
OR8415-1G OR8415-25G OR8415-10G
APOSOR8415-1GEA 24.91 EUR
APOSOR8415-1G APOSOR8415-25G APOSOR8415-10G
1-Propylboronic acid 97%
1-Propylboronic acid
Vzorec: C₃H₉BO₂
Mw: 87.91
Teplota tavenia: 105…108 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01074564
Číslo CAS: 17745-45-8