Tlačiť
2-Chloronicotinonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
OR8401-100G OR8401-25G OR8401-5G
APOSOR8401-100GEA 29.84 EUR
APOSOR8401-100G APOSOR8401-25G APOSOR8401-5G
2-Chloronicotinonitrile 97%
2-Chloronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃ClN₂
Teplota varu: 112 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 104…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014628
Číslo CAS: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III