Tlačiť
N-Methylcyclohexylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
OR8357-100G OR8357-5G
APOSOR8357-100GEA 50.14 EUR
APOSOR8357-100G APOSOR8357-5G
N-Methylcyclohexylamine
N-Methylcyclohexylamine
Vzorec: C₇H₁₅N
Teplota varu: 149 °C
Teplota tavenia: –9…–7 °C
Hustota: 0,868 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 29 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003832
Číslo CAS: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
OSN: 2734
ADR: 8+3,II