Tlačiť
Ethyl nitroacetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8354-100G OR8354-25G OR8354-5G
APOSOR8354-100GEA 107.9 EUR
APOSOR8354-100G APOSOR8354-25G APOSOR8354-5G
Ethyl nitroacetate 97%
Ethyl nitroacetate
Vzorec: C₄H₇NO₄
Teplota varu: 93…95 °C/10mmHg
Hustota: 1,199 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007403
Číslo CAS: 626-35-7
EINECS: 210-944-7