Tlačiť
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)aniline, 4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
OR8340-1G OR8340-5G OR8340-25G
APOSOR8340-1GEA 56.48 EUR
APOSOR8340-1G APOSOR8340-5G APOSOR8340-25G
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₅NSi
Mw: 189.33 g/mol
Teplota tavenia: 94…98 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03695479
Číslo CAS: 75867-39-9