Tlačiť
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Pyrrole-2-boronic acid, N-BOC protected, N-Boc-2-Pyrroleboronic acid
OR8332-5G OR8332-1G
APOSOR8332-5GEA 56.48 EUR
APOSOR8332-5G APOSOR8332-1G
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
Vzorec: C₉H₁₄BNO₄
Mw: 211.02 g/mol
Teplota tavenia: 93…98 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD01318939
Číslo CAS: 135884-31-0