Tlačiť
4-Chloro-o-xylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8324-100G OR8324-25G
APOSOR8324-100GEA 168.47 EUR
APOSOR8324-100G APOSOR8324-25G
4-Chloro-o-xylene 98%
4-Chloro-o-xylene
Vzorec: C₈H₉Cl
Teplota varu: 221…223 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000596
Číslo CAS: 615-60-1