Tlačiť
2-Bromo-4'-(1-piperidinyl)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Piperidin-1-yl)phenacyl bromide
OR8309-1G OR8309-5G
APOSOR8309-1GEA 116.33 EUR
APOSOR8309-1G APOSOR8309-5G
2-Bromo-4'-(1-piperidinyl)acetophenone 98%
2-Bromo-4'-(1-piperidinyl)acetophenone
Vzorec: C₁₃H₁₆BrNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06808683
Číslo CAS: 210832-84-1
OSN: 3261
ADR: 8,III