Tlačiť
3-Benzyloxyaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8289-1G OR8289-25G
APOSOR8289-1GEA 20.06 EUR
APOSOR8289-1G APOSOR8289-25G
3-Benzyloxyaniline 98%
3-Benzyloxyaniline
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
Teplota tavenia: 63…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007784
Číslo CAS: 1484-26-0
EINECS: 216-056-6